trans-4-Aminociclohexanol clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR10070-25G
OR10070-5G
APOSOR10070-25GEA
24.8
EUR
APOSOR10070-25G
APOSOR10070-5G
trans-4-Aminociclohexanol clorhidrato
trans-4-Aminociclohexanol clorhidrato
Formula:
C₆H₁₄ClNO Pto. de fusión: 225…227 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012566 Núm. CAS: 50910-54-8 |