Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (Benzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
OR100752-1G OR100752-5G
APOSOR100752-1GEA 87 EUR
APOSOR100752-1G APOSOR100752-5G
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Formula: C₁₀H₈O₂S
MW: 192.24 g/mol
Pto. de fusión: 108…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051637
Núm. CAS: 1131-09-5
EINECS: 214-461-2