Pentilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
OR10079-100G OR10079-25G
APOSOR10079-100GEA 154 EUR
APOSOR10079-100G APOSOR10079-25G
Pentilamina
Pentilamina
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
MW: 87.16 g/mol
Pto. Ebullición: 103…105 °C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0.752 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008236
Núm. CAS: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
UN: 1106
ADR: 3+8 II
Índice Merck: 13,00602