1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1008-1G
APOSOR1008-1GEA 95.7 EUR
APOSOR1008-1G
1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202900
Núm. CAS: 215523-34-5