5-Aminopentan-1-ol 50% en solución acuosa
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Amino-1-pentanol
OR10081-100G OR10081-25G
APOSOR10081-100GEA 150 EUR
APOSOR10081-100G APOSOR10081-25G
5-Aminopentan-1-ol 50% en solución acuosa
5-Aminopentan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Pto. Ebullición: 122 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 35…37 °C
Densidad: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008237
Núm. CAS: 2508-29-4
UN: 2735
ADR: 8 III