Ethyl-7-bromoheptanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Bromoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-bromoheptanoate
OR10083-100G OR10083-25G OR10083-5G
APOSOR10083-100GEA 244 EUR
APOSOR10083-100G APOSOR10083-25G APOSOR10083-5G
Ethyl-7-bromoheptanoate
Ethyl-7-bromoheptanoate
Formula: C₉H₁₇BrO₂
MW: 237.14 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C/5mmHg
Densidad: 1.217 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037103
Núm. CAS: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6