(3-Bromopropil)benceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-phenylpropane
OR10084-25G OR10084-1G OR10084-5G
APOSOR10084-25GEA 29 EUR
APOSOR10084-25G APOSOR10084-1G APOSOR10084-5G
(3-Bromopropil)benceno 95%
(3-Bromopropil)benceno
Formula: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 199,09 g/mol
Pto. Ebullición: 219…220 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000257
Núm. CAS: 637-59-2
EINECS: 211-294-7