4-Clorobencilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10085-100G OR10085-25G OR10085-5G
APOSOR10085-100GEA 0 EUR
APOSOR10085-100G APOSOR10085-25G APOSOR10085-5G
4-Clorobencilamina
4-Clorobencilamina
Formula: C₇H₈ClN
Pto. Ebullición: 229 °C
Densidad: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008121
Núm. CAS: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
UN: 2735
ADR: 8,III