5-Cloro-2-pentanona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR10086-100G
OR10086-25G
OR10086-250G
APOSOR10086-100GEA
24.8
EUR
APOSOR10086-100G
APOSOR10086-25G
APOSOR10086-250G
5-Cloro-2-pentanona 97%
5-Cloro-2-pentanona
Formula:
C₅H₉ClO Pto. Ebullición: 63…64 °C/12mmHg Densidad: 1,057 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 35 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001008 Núm. CAS: 5891-21-4 EINECS: 227-565-8 UN: 1224 ADR: 3,III |