Clorociclopentano
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10099-100G OR10099-500G
APOSOR10099-100GEA 0 EUR
APOSOR10099-100G APOSOR10099-500G
Clorociclopentano
Clorociclopentano
Formula: C₅H₉Cl
Pto. Ebullición: 113…114 °C
Pto. de fusión: –94 °C
Densidad: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001360
Núm. CAS: 930-28-9
EINECS: 213-212-5
UN: 1993
ADR: 3,II