Ciclopropilmetilcetona
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Cyclopropylethanone
OR10100-100G OR10100-25G OR10100-500G
APOSOR10100-100GEA 65.4 EUR
APOSOR10100-100G APOSOR10100-25G APOSOR10100-500G
Ciclopropilmetilcetona
Ciclopropilmetilcetona
Formula: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 113…114 °C
Pto. de fusión: < –70 °C
Densidad: 0,898 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001297
Núm. CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II