4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1011-1G OR1011-25G OR1011-5G
APOSOR1011-1GEA 105 EUR
APOSOR1011-1G APOSOR1011-25G APOSOR1011-5G
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
4-(4-Bromophenyl)pyrazole
Formula: C₉H₇BrN₂
Pto. de fusión: 208…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800354
Núm. CAS: 849021-16-5