N,N-Diisopropiletilendiamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10111-100G OR10111-25G OR10111-5G
APOSOR10111-100GEA 60.9 EUR
APOSOR10111-100G APOSOR10111-25G APOSOR10111-5G
N,N-Diisopropiletilendiamina 98%
N,N-Diisopropiletilendiamina
Formula: C₈H₂₀N₂
Pto. Ebullición: 170 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015015
Núm. CAS: 121-05-1
EINECS: 204-447-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II