2,2-Dimetoxietil(dimetil)amina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine, N-(2,2-Dimethoxyethyl)dimethylamine
OR10113-5ML
APOSOR10113-5MLEA 21.9 EUR
APOSOR10113-5ML
2,2-Dimetoxietil(dimetil)amina 98%
2,2-Dimetoxietil(dimetil)amina
Formula: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,1888 g/mol
Pto. Ebullición: 64…66 °C/12mmHg
Densidad: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010205
Núm. CAS: 38711-20-5
UN: 1993
ADR: 3,III