1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
OR10114-100G
OR10114-500G
OR10114-250G
APOSOR10114-100GEA
21.9
EUR
APOSOR10114-100G
APOSOR10114-500G
APOSOR10114-250G
1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona
1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona
Formula:
C₅H₁₀N₂O MW: 114.15 g/mol Pto. Ebullición: 224…226 °C Pto. de fusión: 8 °C Densidad: 1.056 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 95 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003188 Núm. CAS: 80-73-9 EINECS: 201-304-8 Índice Merck: 13,03275 |