2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1013-1G OR1013-5G
APOSOR1013-1GEA 0 EUR
APOSOR1013-1G APOSOR1013-5G
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Formula: C₈H₈Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094615
Núm. CAS: 112230-20-3