Ácido 2-amino-5-hidroxibenzoico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Hydroxyanthranilic acid
OR10133-100G OR10133-25G
APOSOR10133-100GEA 65.4 EUR
APOSOR10133-100G APOSOR10133-25G
Ácido 2-amino-5-hidroxibenzoico 95%
Ácido 2-amino-5-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 247 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007870
Núm. CAS: 394-31-0