(±)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
OR10134-100G OR10134-25G OR10134-500G
APOSOR10134-100GEA 50.9 EUR
APOSOR10134-100G APOSOR10134-25G APOSOR10134-500G
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol
Formula: C₃H₉NO₂
MW: 91.11 g/mol
Pto. Ebullición: 264…265 °C
Densidad: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008140
Núm. CAS: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
UN: 2735
ADR: 8 II