1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10135-2.5KG OR10135-500G
APOSOR10135-2.5KGEA 241 EUR
APOSOR10135-2.5KG APOSOR10135-500G
1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína 98%
1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína
Formula: C₅H₆Br₂N₂O₂
Pto. de fusión: 197…199 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003189
Núm. CAS: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
UN: 3087
ADR: 5.1+6.1,II