1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilhidantoína
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10136-5G OR10136-25G
APOSOR10136-5GEA 151 EUR
APOSOR10136-5G APOSOR10136-25G
1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilhidantoína
1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilhidantoína
Formula: C₅H₆BrClN₂O₂
Pto. de fusión: 160,2…161.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037350
Núm. CAS: 16079-88-2
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II