3-Metiltiofeno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10137-25G OR10137-100G OR10137-500G
APOSOR10137-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10137-25G APOSOR10137-100G APOSOR10137-500G
3-Metiltiofeno 99%
3-Metiltiofeno
Formula: C₅H₆S
MW: 98,17 g/mol
Pto. Ebullición: 115…117 °C
Pto. de fusión: –69 °C
Densidad: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005470
Núm. CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II