2-Clorotiofeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10138-100G OR10138-5G OR10138-25G
APOSOR10138-100GEA 75.4 EUR
APOSOR10138-100G APOSOR10138-5G APOSOR10138-25G
2-Clorotiofeno 98%
2-Clorotiofeno
Formula: C₄H₃ClS
Pto. Ebullición: 127…129 °C
Pto. de fusión: –72 °C
Densidad: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005421
Núm. CAS: 96-43-5
EINECS: 202-505-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III