2,4,6-Triclorobencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1014-1G OR1014-5G
APOSOR1014-1GEA 0 EUR
APOSOR1014-1G APOSOR1014-5G
2,4,6-Triclorobencenosulfonamida
2,4,6-Triclorobencenosulfonamida
Formula: C₆H₄Cl₃NO₂S
Pto. de fusión: 179…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955746
Núm. CAS: 28460-30-2