Tiofen-3-metanol 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
OR10141-1G OR10141-25G OR10141-5G
APOSOR10141-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10141-1G APOSOR10141-25G APOSOR10141-5G
Tiofen-3-metanol 98+%
Tiofen-3-metanol
Formula: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Pto. Ebullición: 86…88 °C/10mmHg
Densidad: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014534
Núm. CAS: 71637-34-8
EINECS: 275-741-8