Ácido tiofeno-2,5-dicarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
OR10148-50G OR10148-100G OR10148-500G
APOSOR10148-50GEA 21.9 EUR
APOSOR10148-50G APOSOR10148-100G APOSOR10148-500G
Ácido tiofeno-2,5-dicarboxílico
Ácido tiofeno-2,5-dicarboxílico
Formula: C₆H₄O₄S
MW: 172,16 g/mol
Pto. de fusión: 355…360 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016896
Núm. CAS: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2