2,3,5-Tribromotiofeno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10149-100G OR10149-25G OR10149-500G
APOSOR10149-100GEA 46.4 EUR
APOSOR10149-100G APOSOR10149-25G APOSOR10149-500G
2,3,5-Tribromotiofeno
2,3,5-Tribromotiofeno
Formula: C₄HBr₃S
Pto. Ebullición: 120 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 25…29 °C
Densidad: 2,483 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014521
Núm. CAS: 3141-24-0
EINECS: 221-544-7