2-Amino-3,5-dibromobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1015-100G OR1015-25G
APOSOR1015-100GEA 335 EUR
APOSOR1015-100G APOSOR1015-25G
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrilo
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrilo
Formula: C₇H₄Br₂N₂
MW: 275,93 g/mol
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179571
Núm. CAS: 68385-95-5