2-Bromo-5-nitrotiofeno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10150-25G
APOSOR10150-25GEA 109 EUR
APOSOR10150-25G
2-Bromo-5-nitrotiofeno
2-Bromo-5-nitrotiofeno
Formula: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208,04 g/mol
Pto. Ebullición: 235…237 °C
Pto. de fusión: 44…48 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00022493
Núm. CAS: 13195-50-1
EINECS: 236-155-8