Cloruro de 2-tienilacetilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10151-100G OR10151-25G
APOSOR10151-100GEA 0 EUR
APOSOR10151-100G APOSOR10151-25G
Cloruro de 2-tienilacetilo 96%
Cloruro de 2-tienilacetilo
Formula: C₆H₅ClOS
Pto. Ebullición: 130…135 °C/90mmHg
Densidad: 1,303 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005456
Núm. CAS: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
UN: 3265
ADR: 8,II