2-Cloro-3-metiltiofeno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10152-100G OR10152-25G OR10152-500G
APOSOR10152-100GEA 58 EUR
APOSOR10152-100G APOSOR10152-25G APOSOR10152-500G
2-Cloro-3-metiltiofeno
2-Cloro-3-metiltiofeno
Formula: C₅H₅ClS
MW: 132,61 g/mol
Pto. Ebullición: 147…149 °C
Densidad: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130083
Núm. CAS: 14345-97-2
UN: 1993
ADR: 3,III