Acide 5-cloro-2-thenoïque
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10153-25G OR10153-5G
APOSOR10153-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10153-25G APOSOR10153-5G
Acide 5-cloro-2-thenoïque
Acide 5-cloro-2-thenoïque
Formula: C₅H₃ClO₂S
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041426
Núm. CAS: 24065-33-6