3-Metiltiofeno-2-carbaldehido 90%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR10155-100G
OR10155-25G
APOSOR10155-100GEA
98.6
EUR
APOSOR10155-100G
APOSOR10155-25G
3-Metiltiofeno-2-carbaldehido 90%
3-Metiltiofeno-2-carbaldehido
Formula:
C₆H₆OS Pto. Ebullición: 215 °C Densidad: 1,17 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 82 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005430 Núm. CAS: 5834-16-2 EINECS: 227-418-8 |