2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
OR10162-100G
APOSOR10162-100GEA
126
EUR
APOSOR10162-100G
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formula:
C₆H₆N₂S MW: 138,1902 g/mol Pto. de fusión: 103…104 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01626055 Núm. CAS: 138564-58-6 |