2,3,3-Trimethylindolenine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10172-100G OR10172-25G OR10172-500G
APOSOR10172-100GEA 59.6 EUR
APOSOR10172-100G APOSOR10172-25G APOSOR10172-500G
2,3,3-Trimethylindolenine
2,3,3-Trimethylindolenine
Formula: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Pto. Ebullición: 228…229 °C/744mmHg
Densidad: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005724
Núm. CAS: 1640-39-7