2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10175-1G OR10175-5G
APOSOR10175-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10175-1G APOSOR10175-5G
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
Pto. de fusión: 200…205 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012077
Núm. CAS: 5416-80-8
EINECS: 226-512-6