2-Metilindolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10176-100G OR10176-25G
APOSOR10176-100GEA 34.8 EUR
APOSOR10176-100G APOSOR10176-25G
2-Metilindolina
2-Metilindolina
Formula: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Pto. Ebullición: 228…229 °C
Pto. de fusión: –51 °C
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005706
Núm. CAS: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0