5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR1018-1G OR1018-5G
APOSOR1018-1GEA 246 EUR
APOSOR1018-1G APOSOR1018-5G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formula: C₁₁H₈Cl₂N₂O
Pto. de fusión: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800421
Núm. CAS: 849021-02-9