5-Hidroxiindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Hidroxi-1H-indol
OR10182-100G
OR10182-25G
OR10182-5G
APOSOR10182-100GEA
435
EUR
APOSOR10182-100G
APOSOR10182-25G
APOSOR10182-5G
5-Hidroxiindol 98%
5-Hidroxiindol
Formula:
C₈H₇NO MW: 133.15 g/mol Pto. de fusión: 106…111 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005677 Núm. CAS: 1953-54-4 EINECS: 217-782-6 |