Ácido indol-5-carboxilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indole-5-carboxylic acid
OR10183-25G OR10183-100G
APOSOR10183-25GEA 95.7 EUR
APOSOR10183-25G APOSOR10183-100G
Ácido indol-5-carboxilico 98%
Ácido indol-5-carboxilico
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Pto. de fusión: 208…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005678
Núm. CAS: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6