5-Metoxiindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
OR10184-25G OR10184-5G OR10184-100G
APOSOR10184-25GEA 43.5 EUR
APOSOR10184-25G APOSOR10184-5G APOSOR10184-100G
5-Metoxiindol
5-Metoxiindol
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 176…178 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 52…58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005674
Núm. CAS: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3