5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10185-25G OR10185-5G
APOSOR10185-25GEA 109 EUR
APOSOR10185-25G APOSOR10185-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C10H9NO2
MW: 175,19 g/mol
Pto. de fusión: 179…184 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005623
Núm. CAS: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5