6-Nitroindol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR10187-1G
OR10187-5G
APOSOR10187-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10187-1G
APOSOR10187-5G
6-Nitroindol
6-Nitroindol
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 137…143 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00051497 Núm. CAS: 4769-96-4 |