Indol-2-carboxilato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
OR10188-25G OR10188-5G
APOSOR10188-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10188-25G APOSOR10188-5G
Indol-2-carboxilato de etilo 98%
Indol-2-carboxilato de etilo
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 122…125 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005609
Núm. CAS: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4