Indol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1H-Indol
OR10189-100G OR10189-25G OR10189-500G
APOSOR10189-100GEA 43.5 EUR
APOSOR10189-100G APOSOR10189-25G APOSOR10189-500G
Indol
Indol
Formula: C₈H₇N
MW: 117.15 g/mol
Pto. Ebullición: 253…254 °C
Pto. de fusión: 52…54 °C
Densidad: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005607
Núm. CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,04985