Indol-5-carboxilato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1H-indole-5-carboxylate
OR10190-25G
APOSOR10190-25GEA 0 EUR
APOSOR10190-25G
Indol-5-carboxilato de metilo
Indol-5-carboxilato de metilo
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153023
Núm. CAS: 1011-65-0