4-Hidroxiindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxi-1H-indol
OR10198-5G OR10198-1G OR10198-25G
APOSOR10198-5GEA 49.3 EUR
APOSOR10198-5G APOSOR10198-1G APOSOR10198-25G
4-Hidroxiindol
4-Hidroxiindol
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005667
Núm. CAS: 2380-94-1