5-Cloroindol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10199-25G OR10199-5G OR10199-10G
APOSOR10199-25GEA 78.3 EUR
APOSOR10199-25G APOSOR10199-5G APOSOR10199-10G
5-Cloroindol 97%
5-Cloroindol
Formula: C₈H₆ClN
Pto. de fusión: 69…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005672
Núm. CAS: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9