7-Hidroxiindol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10209-1G OR10209-5G
APOSOR10209-1GEA 116 EUR
APOSOR10209-1G APOSOR10209-5G
7-Hidroxiindol 97%
7-Hidroxiindol
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00152102
Núm. CAS: 2380-84-9