4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR1021-1G OR1021-5G OR1021-10G
APOSOR1021-1GEA 260 EUR
APOSOR1021-1G APOSOR1021-5G APOSOR1021-10G
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine 95+%
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine
Formula: C₁₀H₅Cl₃N₂
Pto. de fusión: 163…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800550
Núm. CAS: 68240-46-0