Indole-3-acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1H-Indol-3-yl)acetamide
OR10210-100G OR10210-25G OR10210-5G
APOSOR10210-100GEA 95.7 EUR
APOSOR10210-100G APOSOR10210-25G APOSOR10210-5G
Indole-3-acetamide
Indole-3-acetamide
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174.2000 g/mol
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005641
Núm. CAS: 879-37-8
EINECS: 212-904-4